Läs mer
MedChemExpress Abarelix
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 96.27% |
| CAS | 183552-38-7 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Molekylvikt (g/mol) | 1416.06 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 50 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : ≥ 14.2 mg/mL (10.03 mM) |
| Synonym | R3827∣ PPI 149 |