Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
| Analyte | CAS No. | Concentration |
|---|---|---|
| Abate | 3383-96-8 | 1000μg/mL |
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Abate |
| Förpackning | 2mL amber prescored glass ampule |
| CAS | 3383-96-8, 67-56-1 |
| CAS Min % | 0.1, 99.9 |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. |
| CAS Max % | 0.1, 99.9 |
| För användning med (utrustning) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol |
| Kvantitet | 1 ml |
Säkerhet och hantering
- Abate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H370-Orsakar organskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P242-Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: methanol
Product intended for laboratory use only