Läs mer
Motic™ Abbe Kondensor NA 0,90/1,25
Product Code. 15455202
Change view
Click to view available options
För användning med (utrustning):
BA310- och BA410-seriens upprättstående sammansatta mikroskop
Unit Size:
Varje
Product Code. För användning med (utrustning) Unit Size
15455202 BA310- och BA410-seriens upprättstående sammansatta mikroskop Varje
1 options
Product Code. 15455202 Supplier Motic™ Supplier No. 1101001901581
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    807.00 SEK
    674.17 SEK / Paket med 1
    Save 132.83 SEK
    16% Av
Konstruerad med en högkvalitativ plastomslutning på metall inre, optikhållande delar. Motic™ Abbe Kondensor, NA 0,90/1,25 har ett 6-bladigt membran.
  • Abbe-typ kondensor.
  • Högkvalitativ konstruktion (plast/metall).
  • Inkluderar ett 6-bladigt membran.
  • Inkluderar en öppning för skjutreglage.
Specifications
Typ Kondensor
Beskrivning NA 0,90/1,25
För användning med (utrustning) BA310- och BA410-seriens upprättstående sammansatta mikroskop
Inkluderar Sexbladigt membran, slits för skjutreglage