Läs mer
Molecular Probes™ AbC™ Anti-Rått/Hamster Bead Kit
Produktkod. 10389194
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10389194
Brand: Molecular Probes™ A10389
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
AbC™ Anti-Rått/Hamster Bead Kit
De AbC™ Anti-råtta/hamster-antikroppskompensationspärlsats ger en konsekvent, exakt och enkel att använda teknik för inställning av flödescytometrikompensation vid användning av fluorokrom-konjugerade till rått- eller hamsterantikroppar med valfri laser i flödescytometri.
  • Artreaktivitet —för användning med alla isotyper av rått- och hamsterantikroppskonjugat
  • Maximal laserkompatibilitet —för användning med alla lasrar
    Exakt kompensation är avgörande för effektiv flerfärgsanalys inom flödescytometri. Ofta, dock cellulär-basThe AbC™ Anti-Mouse Antibody Compensation Bead Kit tillhandahåller en konsekvent, exakt och enkel att använda teknik för inställning av flödescytometrikompensation vid användning av fluorokrom-konjugerade musantikroppar med valfri laser i flödescytometri.
  • Artreaktivitet —för användning med alla isotyper av musantikroppskonjugat
  • Maximal laserkompatibilitet —för användning med alla lasrar
    Exakt kompensation är avgörande för effektiv flerfärgsanalys inom flödescytometri. Ofta är dock cellbaserade kompensationskontroller inte helt effektiva, eftersom många antigener inte uttrycks i hög grad och svagt färgade celler kan leda till felaktiga kompensationsinställningar. De AbC™ Anti-Mouse Bead Kit utvecklades för att lösa detta problem.
    Hur det fungerar
    Varje kit tillhandahåller polystyrenmikrosfärer som har fluorescerande antikroppskonjugatfångningskapacitet (positiva kompensationskulor) eller är inerta (negativa kompensationskulor). Efter blandning med en fluorofor-konjugerad musantikropp ger de två komponenterna en distinkt högsignal positiv kontroll med en lämplig negativ population som sedan kan användas för att ställa in kompensationen korrekt oavsett intensiteten hos cellerna i själva experimentet.
    Arters reaktivitet
    De AbC™ Anti-Mouse Bead Kit är idealiskt för kompensation med alla isotyper av mus (IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3, IgM) immunoglobuliner.
    Maximal laserkompatibilitet
    Alla AbC™ kompensationskula-kit är idealiska för användning med alla excitationskällor, inklusive 405 nm-lasern som historiskt har gett högre bakgrundssignaler på grund av autofluorescens med andra kit på marknaden.d kompensationskontroller är inte helt effektiva, eftersom många antigener inte uttrycks i hög grad, och svagt färgade celler kan leda till felaktiga kompensationsinställningar. De AbC™ Anti-Rat/Hamster Bead Kit utvecklades för att lösa detta problem.
    Hur det fungerar
    Varje kit tillhandahåller polystyrenmikrosfärer som har fluorescerande antikroppskonjugatfångningskapacitet (positiva kompensationskulor) eller är inerta (negativa kompensationskulor). Efter blandning med en fluoroforkonjugerad råtta- eller hamsterantikropp ger de två komponenterna en distinkt högsignal positiv kontroll med en lämplig negativ population som sedan kan användas för att ställa in kompensationen korrekt oavsett intensiteten hos cellerna i själva experimentet.
    Arters reaktivitet
    De AbC™ Anti-Rat/Hamster Bead Kit är idealiskt för kompensation med alla isotyper av rått- (IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG2c, IgM) och hamster (armeniska IgG och syriska IgG) immunoglobuliner.
    Maximal laserkompatibilitet
    Alla AbC™ Compensation Bead Kits är idealiska för användning med alla excitationskällor, inklusive 405 nm-lasern som historiskt har gett högre bakgrundssignaler på grund av autofluorescens med andra kit på marknaden.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Diameter (metrisk) 6μ m
    Innehåll och lagring Innehåller 1 injektionsflaska AbC™ anti-råtta/hamsterfångande pärlor och 1 injektionsflaska med negativa pärlor.
  • Förvara vid 2 °C till 8 °C
  • Emission alla lasrar (UV till 633/635)
    Formatera Provrör
    För användning med (utrustning) Flödescytometer
    Kvantitet 1 kit
    Detektionsmetod fluorescens
    Fläckskonfiguration Yta
    Frakt skick Rumstemperatur
    Produktlinje CompenFlow™ , Molecular Probes™
    Produkttyp Kompensation Pärlor