Läs mer
Invitrogen™ AbC™ Total Antibody Compensation Bead Kit
Produktkod. 15308666
Change view
Kvantitet:
100 tester
25 tester
Förpackningsstorlek:
100 tester
25 tester
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15308666 25 tester 25 tester
15384147 100 tester 100 tester
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15308666 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A10513
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Ger en konsekvent, exakt och enkel att använda teknik för inställning av flödescytometrikompensation vid användning av fluorokromkonjugerade mus-, råtta-, hamster- eller kaninantikroppar med valfri laser i flödescytometri.
  • Bredaste multiartsreaktivitet —för användning med alla isotyper av mus-, råtta-, hamster- och kaninantikroppskonjugat
  • Ljusaste —signal mest känsliga antikroppsfångande pärlor tillgängliga
  • Maximal laserkompatibilitet —för användning med alla lasrar
  • Varje kit tillhandahåller polystyrenmikrosfärer som har fluorescerande antikroppskonjugatfångningskapacitet (positiva kompensationskulor) eller är inerta (negativa kompensationskulor).
  • Idealisk för kompensation med alla isotyper av mus (IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3), råtta (IgG1, IgG2a, IgG2b), hamster (armenisk IgG och syrisk IgG) och kanin (monoklonal och polyklonal) olika immunglobuliner, de högsta och mest konsekventa substramonreaktiviteterna av immunoglobuliner. immunglobulin i industrin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) 6μ m
Innehåll och lagring Innehåller 1 injektionsflaska AbC™ Total Compensation capture pärlor och 1 flaska med negativa pärlor.
  • Förvara vid 2 °C till 8 °C
  • Formatera Provrör
    För användning med (utrustning) Flödescytometer
    Antal tester 25 tester
    Kvantitet 25 tester
    Detektionsmetod fluorescens
    Excitationsvåglängdsområde alla lasrar (UV till 633/635)
    Frakt skick Rumstemperatur
    Produktlinje AbC
    Produkttyp Kompensation Pärlor