Läs mer
Invitrogen™ AbC™ Total Antibody Compensation Bead Kit
Beskrivning
- Bredaste multiartsreaktivitet —för användning med alla isotyper av mus-, råtta-, hamster- och kaninantikroppskonjugat
- Ljusaste —signal mest känsliga antikroppsfångande pärlor tillgängliga
- Maximal laserkompatibilitet —för användning med alla lasrar
- Varje kit tillhandahåller polystyrenmikrosfärer som har fluorescerande antikroppskonjugatfångningskapacitet (positiva kompensationskulor) eller är inerta (negativa kompensationskulor).
- Idealisk för kompensation med alla isotyper av mus (IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3), råtta (IgG1, IgG2a, IgG2b), hamster (armenisk IgG och syrisk IgG) och kanin (monoklonal och polyklonal) olika immunglobuliner, de högsta och mest konsekventa substramonreaktiviteterna av immunoglobuliner. immunglobulin i industrin.
Specifications
Specifications
| Diameter (metrisk) | 6μ m |
| Innehåll och lagring | Innehåller 1 injektionsflaska AbC™ Total Compensation capture pärlor och 1 flaska med negativa pärlor. |
| Formatera | Provrör |
| För användning med (utrustning) | Flödescytometer |
| Antal tester | 100 tester |
| Kvantitet | 100 tester |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Excitationsvåglängdsområde | alla lasrar (UV till 633/635) |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produktlinje | AbC |
| Show More |