missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
ABC2 Polyclonal specifically detects ABC2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | ABC2 |
| Användningsområden | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Utspädning | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20-1:50 |
| Formulering | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Gene Alias | ABC2, Amplified in breast cancer gene 2 protein, chromosome 17 open reading frame 71, FLJ10587, protein SMG8, Protein smg-8 homolog, SMG8 |
| Gensymboler | SMG8 |
| Värd art | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:SINCLFTVPANQAFVYIVPGSQEEDPVGMLLDQLRSHCTVKDPESLLVPAPLSGPRRYQVMRQHSRQQLSFHIDSSSSSSSGQLVDFTLREFLWQHVELVLSKKGFDDSVGRNPQPSHFELPTYQKWISAASK |
| Visa mer |
For Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?