Läs mer
ABCA1 Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NB400-105JF646
Produktkod. 18778942
  • 6165.00 SEK / 0.10ml
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
ABCA1 Polyclonal antibody specifically detects ABCA1 in Human, Mouse, Rat, Porcine, Canine, Chicken, Chinese Hamster, Equine, Hamster, Mustelid, Primate, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, ChIP assay, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunoblot, Gel Super Shift Assays, Gel Supershift Assay, ChIP assay (ChIP), Gene Knock-Out, KnockDown, Neutralization, PCR, Dual RNAscope ISH-IHC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
ABCA1
Polyclonal
50mM Sodium Borate
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat, Pig, Canine
Purified
Western Blot, Simple Western, ChIP Assay, Flow Cytometry, ELISA
Janelia Fluor 646
ABC-1, ABC1ATP-binding cassette transporter A1, ATP-binding cassette 1, ATP-binding cassette transporter 1, ATP-binding cassette, sub-family A (ABC1), member 1, CERP, Cholesterol efflux regulatory protein, EC 2.7.7.8, EC 2.8.1.8, EC 3.6.3, EC 3.6.3.41, FLJ14958, HDLDT1, membrane-bound, MGC164864, MGC165011, TGDATP-binding cassette sub-family A member 1
Partial peptide sequence (within residues 1100-1300) of human ABCA1 Antibody [UniProt# O95477]. Actual immunogen sequence is proprietary information.
0.1 mL
ABC Transporters, Astrocyte Markers, Cancer, Cardiovascular Biology, Cellular Markers, Cholesterol Metabolism, Diabetes Research, Glia Markers, Golgi Apparatus Markers, Lipid and Metabolism, Neuroscience, Signal Transduction
19
Store at 4°C in the dark.
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.