Läs mer
Abcam 2-Hydroxyhexadecanoic acid, 2-Hydroxy C16:0 fatty acid, 50 mg
Produktkod. 32120448 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
32120448 50 mg
1 options
Produktkod. 32120448 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab14400850mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Antibody.
  • Storage Buffer: Constituents: 100% 2-Hydroxyhexadecanoic acid
  • Form: Solid
Specifikationer
Formulering Constituents: 100% 2-Hydroxyhexadecanoic acid