Läs mer
Abcam all-cis-7,10,13,16,19-Docosapentaenoic acid, Long chain polyunsaturated fatty acid, 25 mg
Handla allt Abcam ProdukterBeskrivning
- Storage Buffer: Constituents: 99% Ethanol, 1% all-cis-7,10,13,16,19-Docosapentaenoic ac
- Form: Liquid
Specifikationer
Specifikationer
| Formulering | Constituents: 99% Ethanol, 1% all-cis-7,10,13,16,19-Docosapentaenoic ac |
| Kvantitet | 25 mg |