Läs mer
Abcam Anti-ADAM17 (phospho T735) antibody, 100 uL
Produktkod. 32057877 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
100 μL
Produktkod. Kvantitet
32057877 100 μL
1 options
Produktkod. 32057877 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab182630100uL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Rabbit Polyclonal secondary antibody, suitable for WB, with 9 citations.
  • Host Species: Rabbit
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: WB
  • Species Reactivity: Human
  • Storage Buffer: pH: 7.4, Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.88% Sodium chloride
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Specifikationer
Användningsområden Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Formulering pH: 7.4, Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.88% Sodium chloride
Gensymboler ADAM17
Värd art Rabbit
Reningsmetod Affinity purification Immunogen
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Secondary
Förpackning Vial
Testspecificitet This product reacts with Human.
Målarter Human
Produkttyp Polyclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Värd förkortning Rb
Frakt skick Blue Ice
Reaktivitet förkortad Hu
Måländringstillstånd phospho T735
Validerad ansökan förkortad WB