Läs mer
Abcam Anti-ATM antibody [EPR17059] - BSA and Azide free, 1 mg
Produktkod. 32158309 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
32158309 1 mg
1 options
Produktkod. 32158309 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2325881mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Rabbit Monoclonal antibody, suitable for IP, Flow Cyt, WB, ICC/IF, with 1 citations.
  • Host Species: Rabbit
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: IP, Flow Cyt, WB, ICC/IF
  • Species Reactivity: Mouse, Rat and Human
  • Storage Buffer: pH: 7.2 - 7.4, Constituents: PBS
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Protein A
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Tekniske data
Antigen ATM
Användningsområden Immunoprecipitation, Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassificering Monoclonal
Klona EPR17059
Konjugera Unconjugated
Formulering pH: 7.2 - 7.4, Constituents: PBS
Gen ATM
Gensymboler ATM
Värd art Rabbit
Reningsmetod Affinity purification Protein A
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Primary
Förpackning Vial
Testspecificitet This product reacts with Mouse, Rat and Human.
Målarter Mouse, Rat, Human
Produkttyp Monoclonal Antibody (ATM)
Form Liquid
Isotyp IgG
Värd förkortning Rb
Frakt skick Blue Ice
Reaktivitet förkortad Ms, Rt, Hu
Target Gene ATM
Målinträde ATM
Målmolekyl ATM, Mouse, Rat, Human
Teknik IP, Flow Cyt, WB, ICC/IF
Validerad ansökan förkortad IP, Flow Cyt, WB, ICC/IF
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.