Läs mer
Abcam Anti-CD30 antibody [MM0169-5K28], 50 ug
Produktkod. 32047687 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
50 μg
Produktkod. Kvantitet
32047687 50 μg
1 options
Produktkod. 32047687 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab8919450ug
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Mouse Monoclonal secondary antibody, suitable for Flow Cyt, WB, FuncS (Act), with 1 citations.
  • Host Species: Mouse
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG2
  • Applications: Flow Cyt, WB, FuncS (Act)
  • Species Reactivity: Human
  • Storage Buffer: Constituents: PBS
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Protein G
Specifikationer
Användningsområden Flow Cytometry, Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona MM0169-5K28
Konjugera Unconjugated
Formulering Constituents: PBS
Gensymboler TNFRSF8
Värd art Mouse
Reningsmetod Affinity purification Protein G
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Secondary
Förpackning Vial
Testspecificitet This product reacts with Human.
Målarter Human
Produkttyp Monoclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG2
Värd förkortning Ms
Frakt skick Blue Ice
Reaktivitet förkortad Hu
Validerad ansökan förkortad Flow Cyt, WB, FuncS (Act)