Läs mer
Abcam Anti-CD31 antibody [JC/70A], 100 ug
Produktkod. 32047302 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
100 μg
Produktkod. Kvantitet
32047302 100 μg
1 options
Produktkod. 32047302 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab9498100ug
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Mouse Monoclonal antibody, suitable for IHC-P, Flow Cyt, WB, IHC-Fr, with over 400 citations.
  • Host Species: Mouse
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG1
  • Applications: IHC-P, Flow Cyt, WB, IHC-Fr, ICC/IF
  • Species Reactivity: Human
  • Storage Buffer: Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 6.97% L-Arginine
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifikationer
Antigen PECAM1
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry, Western Blot, Immunohistochemistry (Frozen), Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassificering Monoclonal
Klona JC/70A
Konjugera Unconjugated
Formulering Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 6.97% L-Arginine
Gen PECAM1
Gensymboler PECAM1
Värd art Mouse
Reningsmetod Affinity purification
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Kedjor eller Fragment IgG1
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Primary
Förpackning Vial
Testspecificitet This product reacts with Human.
Målarter Human
Produkttyp Monoclonal Antibody (PECAM1)
Form Liquid
Formatera Vial
Isotyp IgG1
Värd förkortning Ms
Frakt skick Blue Ice
Reaktivitet förkortad Hu
Target Gene PECAM1
Målinträde PECAM1
Målmolekyl PECAM1, Human
Teknik IHC-P, Flow Cyt, WB, IHC-Fr, ICC/IF
Validerad ansökan förkortad IHC-P, Flow Cyt, WB, IHC-Fr, ICC/IF