Läs mer
Abcam Anti-Cofilin antibody [EPR6375] - Loading Control, 100 uL
Produktkod. 32076838 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
100 μL
Produktkod. Kvantitet
32076838 100 μL
1 options
Produktkod. 32076838 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab124979100uL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Rabbit Monoclonal secondary antibody, suitable for IHC-P, WB, ICC/IF, with 12 citations.
  • Host Species: Rabbit
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: IHC-P, WB, ICC/IF
  • Species Reactivity: Mouse, Rat and Human
  • Storage Buffer: pH: 7.2 - 7.4, Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: PBS, 40% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.05% BSA
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Protein A
Specifikationer
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassificering Monoclonal
Klona EPR6375
Konjugera Unconjugated
Formulering pH: 7.2 - 7.4, Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: PBS, 40% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.05% BSA
Gensymboler CFL1
Värd art Rabbit
Reningsmetod Affinity purification Protein A
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Secondary
Förpackning Vial
Testspecificitet This product reacts with Mouse, Rat and Human.
Målarter Mouse, Rat, Human
Produkttyp Monoclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Värd förkortning Rb
Frakt skick Blue Ice
Reaktivitet förkortad Ms, Rt, Hu
Validerad ansökan förkortad IHC-P, WB, ICC/IF