Läs mer
Abcam Anti-Collagen III antibody [EPR17673], 100 uL
Produktkod. 32168647 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
100 μL
Produktkod. Kvantitet
32168647 100 μL
1 options
Produktkod. 32168647 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab184993100uL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Rabbit Monoclonal antibody, suitable for IP, WB, ICC/IF, Flow Cyt (Intra), with over 100 citations.
  • Host Species: Rabbit
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: IP, WB, ICC/IF, Flow Cyt (Intra)
  • Species Reactivity: Human, Mouse and Rat
  • Storage Buffer: pH: 7.2 - 7.4, Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: PBS, 40% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.05% BSA
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Protein A
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifikationer
Antigen COL3A1
Användningsområden Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Klassificering Monoclonal
Klona EPR17673
Konjugera Unconjugated
Formulering pH: 7.2 - 7.4, Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: PBS, 40% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.05% BSA
Gen COL3A1
Gensymboler COL3A1
Värd art Rabbit
Reningsmetod Affinity purification Protein A
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Kedjor eller Fragment IgG
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Primary
Förpackning Vial
Testspecificitet This product reacts with Human, Mouse and Rat.
Målarter Human, Mouse, Rat
Produkttyp Monoclonal Antibody (COL3A1)
Form Liquid
Formatera Vial
Isotyp IgG
Värd förkortning Rb
Frakt skick Blue Ice
Reaktivitet förkortad Hu, Ms, Rt
Target Gene COL3A1
Målinträde COL3A1
Målmolekyl COL3A1, Human, Mouse, Rat
Teknik IP, WB, ICC/IF, Flow Cyt (Intra)
Validerad ansökan förkortad IP, WB, ICC/IF, Flow Cyt (Intra)