Läs mer
Abcam Anti-EBP50/NHERF-1 antibody, 100 ug
Produktkod. 32106455 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
100 μg
Produktkod. Kvantitet
32106455 100 μg
1 options
Produktkod. 32106455 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab3452100ug
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Rabbit Polyclonal secondary antibody, suitable for ICC, IP, WB, IHC-P, with 44 citations.
  • Host Species: Rabbit
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: ICC, IP, WB, IHC-P, IHC-Fr
  • Species Reactivity: Mouse, Human, Dog and Rat
  • Storage Buffer: Preservative: 0.05% Sodium azide, Constituents: PBS, 0.1% BSA
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Specifikationer
Användningsområden Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Formulering Preservative: 0.05% Sodium azide, Constituents: PBS, 0.1% BSA
Gensymboler NHERF1
Värd art Rabbit
Reningsmetod Affinity purification Immunogen
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Secondary
Förpackning Vial
Testspecificitet This product reacts with Mouse, Human, Dog and Rat.
Målarter Mouse, Human, Dog, Rat
Produkttyp Polyclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Värd förkortning Rb
Frakt skick Blue Ice
Reaktivitet förkortad Ms, Hu, Dog, Rt
Validerad ansökan förkortad ICC, IP, WB, IHC-P, IHC-Fr