Läs mer
Abcam Anti-ENPP6 antibody, 100 uL
Produktkod. 32106680 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
100 μL
Produktkod. Kvantitet
32106680 100 μL
1 options
Produktkod. 32106680 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab224564100uL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Rabbit Polyclonal secondary antibody, suitable for IHC-P, with 2 citations.
  • Host Species: Rabbit
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: IHC-P
  • Species Reactivity: Human
  • Storage Buffer: pH: 7.2, Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 40% Glycerol (glycerin, glycerine)
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Specifikationer
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Formulering pH: 7.2, Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 40% Glycerol (glycerin, glycerine)
Gensymboler ENPP6
Värd art Rabbit
Reningsmetod Affinity purification Immunogen
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Secondary
Förpackning Vial
Testspecificitet This product reacts with Human.
Målarter Human
Produkttyp Polyclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Värd förkortning Rb
Frakt skick Blue Ice
Reaktivitet förkortad Hu
Validerad ansökan förkortad IHC-P