Läs mer
Abcam Anti-GBA antibody [2E2], 100 ug
Produktkod. 32047558 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
100 μg
Produktkod. Kvantitet
32047558 100 μg
1 options
Produktkod. 32047558 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab55080100ug
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Mouse Monoclonal secondary antibody, suitable for WB, IHC-P, with 22 citations.
  • Host Species: Mouse
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG2a
  • Applications: WB, IHC-P
  • Species Reactivity: Human
  • Storage Buffer: pH: 7.4,
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Protein A
Specifikationer
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona 2E2
Konjugera Unconjugated
Formulering pH: 7.4
Gensymboler GBA1
Värd art Mouse
Reningsmetod Affinity purification Protein A
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Secondary
Förpackning Vial
Testspecificitet This product reacts with Human.
Målarter Human
Produkttyp Monoclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG2a
Värd förkortning Ms
Frakt skick Blue Ice
Reaktivitet förkortad Hu
Validerad ansökan förkortad WB, IHC-P