Läs mer
Abcam Anti-GFP antibody, 100 ug
Produktkod. 32103973 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
100 μg
Produktkod. Kvantitet
32103973 100 μg
1 options
Produktkod. 32103973 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab6673100ug
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-10-2026
Goat Polyclonal antibody, suitable for IP, ELISA, WB, IHC-P, with over 600 citations.
  • Host Species: Goat
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: IP, ELISA, WB, IHC-P, ICC/IF, IHC-Fr, IHC - Wmt
  • Storage Buffer: pH: 7.2, Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: 0.88% Sodium chloride, 0.424% Potassium phosphate solution
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifikationer
Antigen GFP
Användningsområden Immunoprecipitation, ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Whole-Mount)
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Formulering pH: 7.2, Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: 0.88% Sodium chloride, 0.424% Potassium phosphate solution
Gen GFP
Gensymboler GFP
Värd art Goat
Reningsmetod Affinity purification
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Kedjor eller Fragment IgG
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Primary
Förpackning Vial
Målarter Non-species specific
Produkttyp Polyclonal Antibody (GFP)
Form Liquid
Formatera Vial
Isotyp IgG
Värd förkortning Gt
Frakt skick Blue Ice
Target Gene GFP
Målinträde GFP
Målmolekyl GFP
Teknik IP, ELISA, WB, IHC-P, ICC/IF, IHC-Fr, IHC - Wmt
Validerad ansökan förkortad IP, ELISA, WB, IHC-P, ICC/IF, IHC-Fr, IHC - Wmt