Läs mer
Abcam Anti-Human IgG4 pFc' [HP6023] (FITC), 250 ug
Produktkod. 32116179 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
250 μg
Produktkod. Kvantitet
32116179 250 μg
1 options
Produktkod. 32116179 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab99815250ug
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Mouse Monoclonal antibody, suitable for Dot, ELISA, WB, ICC/IF, with 2 citations.
  • Host Species: Mouse
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG3
  • Applications: Dot, ELISA, WB, ICC/IF
  • Species Reactivity: Human
  • Storage Buffer: pH: 7.4, Preservative: 0.1% Sodium azide, Constituents: PBS
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Protein A
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifications
Användningsområden Dot Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona HP6023
Konjugera Unconjugated
Formulering pH: 7.4, Preservative: 0.1% Sodium azide, Constituents: PBS
Gen IGHG4
Gensymboler IGHG4
Värd art Mouse
Reningsmetod Affinity purification Protein A
Kvantitet 250 μg
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Primary
Förpackning Vial
Testspecificitet This product reacts with Human.
Målarter Human
Produkttyp Monoclonal Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG3
Värd förkortning Ms
Frakt skick Blue Ice
Reaktivitet förkortad Hu
Målmolekyl IGHG4, Human
Validerad ansökan förkortad Dot, ELISA, WB, ICC/IF