Läs mer
Abcam Anti-KAP1 (phospho S824) antibody [BL-246-7B5], 100 uL
Produktkod. 32094807 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
100 μL
Produktkod. Kvantitet
32094807 100 μL
1 options
Produktkod. 32094807 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab243870100uL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Rabbit Monoclonal antibody, suitable for IHC-P, ICC/IF, IP, WB, with 3 citations.
  • Host Species: Rabbit
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: IHC-P, ICC/IF, IP, WB, Flow Cyt
  • Species Reactivity: Mouse and Human
  • Storage Buffer: pH: 7.8 - 8.6, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: 98% Borate buffered saline, 0.1% BSA
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Protein A
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifikationer
Antigen TRIM28
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot, Flow Cytometry
Klassificering Monoclonal
Klona BL-246-7B5
Konjugera Unconjugated
Formulering pH: 7.8 - 8.6, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: 98% Borate buffered saline, 0.1% BSA
Gen TRIM28
Gensymboler TRIM28
Värd art Rabbit
Reningsmetod Affinity purification Protein A
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Kedjor eller Fragment IgG
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Primary
Förpackning Vial
Testspecificitet This product reacts with Mouse and Human.
Målarter Mouse, Human
Produkttyp Monoclonal Antibody (TRIM28)
Form Liquid
Formatera Vial
Isotyp IgG
Värd förkortning Rb
Frakt skick Blue Ice
Reaktivitet förkortad Ms, Hu
Måländringstillstånd phospho S824
Target Gene TRIM28
Målinträde TRIM28
Målmolekyl TRIM28, Mouse, Human
Teknik IHC-P, ICC/IF, IP, WB, Flow Cyt
Validerad ansökan förkortad IHC-P, ICC/IF, IP, WB, Flow Cyt