Läs mer
Abcam Anti-mouse IgG for IP (Biotin), 50 ug
Produktkod. 32115227 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
50 μg
Produktkod. Kvantitet
32115227 50 μg
1 options
Produktkod. 32115227 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab13136750ug
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Rat Monoclonal secondary antibody, suitable for WB, with 2 citations.
  • Host Species: Rat
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: WB
  • Species Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: 0.88% Sodium chloride, 0.16% Sodium phosphate
  • Form: Liquid
Specifikationer
Användningsområden Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona eB144
Konjugera Biotin
Formulering Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: 0.88% Sodium chloride, 0.16% Sodium phosphate
Gensymboler Ighg1
Värd art Rat
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Secondary
Förpackning Vial
Testspecificitet This product reacts with Mouse.
Målarter Mouse
Produkttyp Monoclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Värd förkortning Rt
Frakt skick Blue Ice
Reaktivitet förkortad Ms
Validerad ansökan förkortad WB