Läs mer
Abcam Anti-Polycystin 1/PC1 antibody [7e12], 100 ug
Produktkod. 32046760 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
100 μg
Produktkod. Kvantitet
32046760 100 μg
1 options
Produktkod. 32046760 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab74115100ug
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Mouse Monoclonal secondary antibody, suitable for Flow Cyt (Intra), WB, IHC-P, with 12 citations.
  • Host Species: Mouse
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG1
  • Applications: Flow Cyt (Intra), WB, IHC-P
  • Species Reactivity: Human
  • Storage Buffer: pH: 7.4, Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification
Specifikationer
Användningsområden Flow Cytometry (Intracellular Staining), Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona 7e12
Konjugera Unconjugated
Formulering pH: 7.4, Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS
Gensymboler PKD1
Värd art Mouse
Reningsmetod Affinity purification
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Secondary
Förpackning Vial
Testspecificitet This product reacts with Human.
Målarter Human
Produkttyp Monoclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG1
Värd förkortning Ms
Frakt skick Blue Ice
Reaktivitet förkortad Hu
Validerad ansökan förkortad Flow Cyt (Intra), WB, IHC-P