Läs mer
Abcam Anti-STING antibody [EPR25090-107], 100 uL
Produktkod. 32061627 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
100 μL
Produktkod. Kvantitet
32061627 100 μL
1 options
Produktkod. 32061627 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab288157100uL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Rabbit Monoclonal secondary antibody, suitable for Flow Cyt (Intra), IP, WB, IHC-P, with 22 citations.
  • Host Species: Rabbit
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: Flow Cyt (Intra), IP, WB, IHC-P, IHC-Fr, ICC/IF
  • Species Reactivity: Rat and Mouse
  • Storage Buffer: pH: 7.2 - 7.4, Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: PBS, 40% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.05% BSA
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Protein A
Specifikationer
Användningsområden Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassificering Monoclonal
Klona EPR25090-107
Konjugera Unconjugated
Formulering pH: 7.2 - 7.4, Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: PBS, 40% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.05% BSA
Gensymboler Sting1
Värd art Rabbit
Reningsmetod Affinity purification Protein A
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Secondary
Förpackning Vial
Testspecificitet This product reacts with Rat and Mouse.
Målarter Rat, Mouse
Produkttyp Monoclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Värd förkortning Rb
Frakt skick Blue Ice
Reaktivitet förkortad Rt, Ms
Validerad ansökan förkortad Flow Cyt (Intra), IP, WB, IHC-P, IHC-Fr, ICC/IF