Läs mer
Abcam Anti-UBF1 antibody, 100 uL
Produktkod. 32055767 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
100 μL
Produktkod. Kvantitet
32055767 100 μL
1 options
Produktkod. 32055767 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab244287100uL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Rabbit Polyclonal secondary antibody, suitable for IHC-P, WB, ICC/IF, with 8 citations.
  • Host Species: Rabbit
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: IHC-P, WB, ICC/IF
  • Species Reactivity: Mouse and Human
  • Storage Buffer: pH: 7.2, Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 40% Glycerol (glycerin, glycerine)
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Specifikationer
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Formulering pH: 7.2, Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 40% Glycerol (glycerin, glycerine)
Gensymboler UBTF
Värd art Rabbit
Reningsmetod Affinity purification Immunogen
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Secondary
Förpackning Vial
Testspecificitet This product reacts with Mouse and Human.
Målarter Mouse, Human
Produkttyp Polyclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Värd förkortning Rb
Frakt skick Blue Ice
Reaktivitet förkortad Ms, Hu
Validerad ansökan förkortad IHC-P, WB, ICC/IF