Läs mer
Abcam Arachidonic acid, omega-6 Polyunsaturated fatty acid, 250 mg
Produktkod. 32173393 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
250 μg
Produktkod. Kvantitet
32173393 250 μg
1 options
Produktkod. 32173393 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab120916250mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-10-2026
Antibody, with 5 citations.
  • Storage Buffer: Constituents: 75% Ethanol, 25% Arachidonic acid
  • Form: Liquid
Specifikationer
Formulering Constituents: 75% Ethanol, 25% Arachidonic acid
Kvantitet 250 μg