Läs mer
Abcam Bovine Heart Mitochondria, 2 mg
Produktkod. 32156732 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
2 mg
Produktkod. Kvantitet
32156732 2 mg
1 options
Produktkod. 32156732 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab1103382mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Antibody, suitable for WB, SDS-PAGE, IP, with 3 citations.
  • Applications: WB, SDS-PAGE, IP
  • Storage Buffer: Constituents: 99.98% Isolation Buffer, 0.02% PMSF
  • Form: Liquid
Specifikationer
Användningsområden Western Blot, SDS-Page, Immunoprecipitation
Konjugera Unconjugated
Formulering Constituents: 99.98% Isolation Buffer, 0.02% PMSF
Kvantitet 2 mg
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Non-species specific
Produkttyp Secondary Antibody
Form Liquid
Frakt skick Blue Ice
Validerad ansökan förkortad WB, SDS-PAGE, IP