Learn More
Abcam BSA Removal Kit, 1 mL
Product Code. 32116461 Shop All Abcam Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Unit Size:
1mL
Product Code. Quantity Unit Size
32116461 1 mL 1mL
1 options
Product Code. 32116461 Supplier Abcam Supplier No. ab1732311mL
 Restricted Item
Beräknad leverans: 18-11-2026
Add to basket
Add to basket
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.