Learn More
Abcam Canine Cytokine Antibody Array B (10 Targets) - Quantitative, 22 Tests
Artikelnummer. 32120987 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
22 Tests
Pakningsstørrelse:
22 tests
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
32120987 22 Tests 22 tests
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 32120987 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab19741222Test
 Restricted Item
Beräknad leverans: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Antibody.
  • Species Reactivity: Dog
Tekniske data
Conjugate Unconjugated
Gene Symbols FGF7
Quantity 22 Tests
Regulatory Status RUO
Whole Molecule Yes
Primary or Secondary Secondary
Test Specificity This product reacts with Dog.
Target Species Dog
Product Type Secondary Antibody
Detection Method Fluorescent
Shipping Condition Blue Ice
Reactivity abrv Dog
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.