Läs mer
Abcam Chicken Anti-Mouse IgG H&L (HRP), 1 mg
Produktkod. 32108826 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
32108826 1 mg
1 options
Produktkod. 32108826 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab68141mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Chicken Polyclonal secondary antibody, suitable for WB, Dot, ELISA, IHC-Fr, with 8 citations.
  • Host Species: Chicken
  • Clonality: Polyclonal
  • Applications: WB, Dot, ELISA, IHC-Fr, IHC-P, IM, ICC
  • Species Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: Preservative: 0.01% Gentamicin sulphate, Constituents: 1% BSA, 0.88% Sodium chloride, 0.424% Potassium phosphate solution
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification
Specifikationer
Användningsområden Western Blot, Dot Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Klassificering Polyclonal
Konjugera HRP
Formulering Preservative: 0.01% Gentamicin sulphate, Constituents: 1% BSA, 0.88% Sodium chloride, 0.424% Potassium phosphate solution
Gensymboler Ighg1
Värd art Chicken
Reningsmetod Affinity purification
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Secondary
Förpackning Vial
Testspecificitet This product reacts with Mouse.
Målarter Mouse
Produkttyp Polyclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Värd förkortning Ch
Frakt skick Blue Ice
Reaktivitet förkortad Ms
Validerad ansökan förkortad WB, Dot, ELISA, IHC-Fr, IHC-P, IM, ICC