Läs mer
Abcam Chicken Anti-Mouse IgG H&L (TRITC), 1 mg
Produktkod. 32108660 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
32108660 1 mg
1 options
Produktkod. 32108660 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab68111mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Chicken Anti-Mouse IgG H&L (TRITC)
  • Host Species: Chicken
  • Clonality: Polyclonal
  • Applications: ELISA, Flow Cyt, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P, IM
  • Species Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: BSA, Sodium chloride, Sodium phosphate
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Specifikationer
Användningsområden Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Klassificering Polyclonal
Konjugera TRITC
Formulering Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: 1% BSA, 0.88% Sodium chloride, 0.424% Potassium phosphate solution
Gensymboler Ighg1
Värd art Chicken
Reningsmetod Affinity purification Immunogen
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Secondary
Förpackning Vial
Testspecificitet This product reacts with Mouse.
Målarter Mouse
Produkttyp Polyclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Värd förkortning Ch
Frakt skick Blue Ice
Reaktivitet förkortad Ms
Validerad ansökan förkortad Flow Cyt, IHC-Fr, IHC-P, IM, ICC/IF, ELISA