Läs mer
Abcam Chicken Anti-Rabbit IgG H&L (Biotin), 1 mg
Product Code. 32120038 Shop All Abcam Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 mg
Product Code. Kvantitet
32120038 1 mg
1 options
Product Code. 32120038 Supplier Abcam Supplier No. ab68281mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Chicken Anti-Rabbit IgG H&L (Biotin)
  • Host Species: Chicken
  • Clonality: Polyclonal
  • Applications: Dot, ELISA, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P, IM, WB
  • Species Reactivity: Rabbit
  • Storage Buffer: BSA, Sodium chloride, Sodium phosphate
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification
Specifications
Användningsområden Western Blot, Dot Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassificering Polyclonal
Konjugera Biotin
Formulering Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: 1% BSA, 0.88% Sodium chloride, 0.424% Potassium phosphate solution
Värd art Chicken
Reningsmetod Affinity purification
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Secondary
Förpackning Vial
Testspecificitet This product reacts with Rabbit.
Målarter Rabbit
Produkttyp Polyclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Värd förkortning Ch
Frakt skick Blue Ice
Reaktivitet förkortad Rb
Validerad ansökan förkortad WB, Dot, ELISA, IHC-Fr, IHC-P, IM, ICC/IF