Läs mer
Abcam Chicken Anti-Rabbit IgG H&L (FITC), 1 mg
Produktkod. 32110390 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
32110390 1 mg
1 options
Produktkod. 32110390 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab68251mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Chicken Anti-Rabbit IgG H&L (FITC)
  • Host Species: Chicken
  • Clonality: Polyclonal
  • Applications: Dot, ELISA, Flow Cyt, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P, IM
  • Species Reactivity: Rabbit
  • Storage Buffer: BSA, Sodium chloride, Sodium phosphate
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification
Specifikationer
Användningsområden Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, ELISA, Dot Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera FITC
Formulering Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: 1% BSA, 0.88% Sodium chloride, 0.424% Potassium phosphate solution
Värd art Chicken
Reningsmetod Affinity purification
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Secondary
Förpackning Vial
Testspecificitet This product reacts with Rabbit.
Målarter Rabbit
Produkttyp Polyclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Värd förkortning Ch
Frakt skick Blue Ice
Reaktivitet förkortad Rb
Validerad ansökan förkortad Flow Cyt, IHC-Fr, IHC-P, IM, ICC/IF, ELISA, Dot