Läs mer
Abcam Chicken Anti-Rabbit IgG H&L (HRP), 1 mg
Produktkod. 32110587 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
32110587 1 mg
1 options
Produktkod. 32110587 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab68291mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Chicken Anti-Rabbit IgG H&L (HRP)
  • Host Species: Chicken
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: Dot, ELISA, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P, IM, WB
  • Species Reactivity: Rabbit
  • Storage Buffer: BSA, Sodium chloride, Sodium phosphate
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification
Specifikationer
Användningsområden Dot Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera HRP
Formulering Preservative: 0.01% Gentamicin sulphate, Constituents: 1% BSA, 0.88% Sodium chloride, 0.424% Potassium phosphate solution
Värd art Chicken
Reningsmetod Affinity purification
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Secondary
Förpackning Vial
Testspecificitet This product reacts with Rabbit.
Målarter Rabbit
Produkttyp Polyclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Värd förkortning Ch
Frakt skick Blue Ice
Reaktivitet förkortad Rb
Validerad ansökan förkortad Dot, ELISA, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P, IM, WB