Läs mer
Abcam cis-10-Heptadecenoic acid, Monounsaturated fatty acid, 100 mg
Produktkod. 32109764 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
32109764 100 mg
1 options
Produktkod. 32109764 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab143904100mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Antibody.
  • Storage Buffer: Constituents: 100% (10Z)-heptadec-10-enoic acid
  • Form: Liquid
Specifikationer
Formulering Constituents: 100% (10Z)-heptadec-10-enoic acid