Beskrivning
- Storage Buffer: Constituents: 100% (Z)-hexadec-6-enoic acid
- Form: Liquid
Specifikationer
Specifikationer
| Formulering | Constituents: 100% (Z)-hexadec-6-enoic acid |
| Kvantitet | 25 mg |