Beskrivning
- Storage Buffer: Constituents: 100% (E)-3-(2,5-dimethylanilino)-1-phenylprop-2-en-1-one
- Form: Solid
Specifikationer
Specifikationer
| Konjugera | Unconjugated |
| Formulering | Constituents: 100% (E)-3-(2,5-dimethylanilino)-1-phenylprop-2-en-1-one |
| Gensymboler | CD40-TRAF6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Regulatorisk status | RUO |
| Hela molekylen | Yes |
| Primär eller sekundär | Secondary |
| Målarter | Non-species specific |
| Produkttyp | Secondary Antibody |
| Frakt skick | Ambient |