Beskrivning
- Applications: ICC/IF
- Species Reactivity: Mouse, Rat and Human
Specifikationer
Specifikationer
| Användningsområden | Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Konjugera | Unconjugated |
| Gensymboler | CYCS |
| Kvantitet | 200 μg |
| Regulatorisk status | RUO |
| Hela molekylen | Yes |
| Primär eller sekundär | Secondary |
| Testspecificitet | This product reacts with Mouse, Rat and Human. |
| Målarter | Mouse, Rat, Human |
| Produkttyp | Secondary Antibody |
| Visa mer |