Läs mer
Abcam Donkey Anti-Goat IgG H&L (Alexa Fluor™ 750), 500 ug
Produktkod. 32115460 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
500 μg
Produktkod. Kvantitet
32115460 500 μg
1 options
Produktkod. 32115460 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab175744500ug
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Donkey Anti-Goat IgG H&L (Alexa Fluor 750)
  • Host Species: Donkey
  • Clonality: Polyclonal
  • Applications: ELISA, Flow Cyt, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P
  • Species Reactivity: Goat
  • Storage Buffer: Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 23% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Specifikationer
Användningsområden Immunohistochemistry (Frozen), Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA
Klassificering Polyclonal
Konjugera Alexa Fluor 750
Formulering Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 23% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
Värd art Donkey
Reningsmetod Affinity purification Immunogen
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Secondary
Förpackning Vial
Testspecificitet This product reacts with Goat.
Målarter Goat
Produkttyp Polyclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Frakt skick Blue Ice
Reaktivitet förkortad Gt
Validerad ansökan förkortad IHC-Fr, Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P, ELISA