Läs mer
Abcam Donkey Anti-Mouse IgG H&L (Alexa Fluor™ 555), 500 ug
Produktkod. 32110120 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
500 μg
Produktkod. Kvantitet
32110120 500 μg
1 options
Produktkod. 32110120 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab150106500ug
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Donkey Anti-Mouse IgG H&L (Alexa Fluor 555)
  • Host Species: Donkey
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: ELISA, Flow Cyt, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P
  • Species Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: PBS
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Specifikationer
Användningsområden ELISA, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry
Klassificering Polyclonal
Konjugera Alexa Fluor 555
Formulering Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 23% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
Gensymboler Ighg1
Värd art Donkey
Reningsmetod Affinity purification Immunogen
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Secondary
Förpackning Vial
Testspecificitet This product reacts with Mouse.
Målarter Mouse
Produkttyp Polyclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Frakt skick Blue Ice
Reaktivitet förkortad Ms
Validerad ansökan förkortad ELISA, IHC-Fr, IHC-P, ICC/IF, Flow Cyt