Läs mer
Abcam Donkey Anti-Rabbit IgG H&L (Alexa Fluor™ 488), 500 ug
Produktkod. 32120023 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
500 μg
Produktkod. Kvantitet
32120023 500 μg
1 options
Produktkod. 32120023 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab150073500ug
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Donkey Anti-Rabbit IgG H&L (Alexa Fluor 488)
  • Host Species: Donkey
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: ELISA, Flow Cyt, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P
  • Species Reactivity: Rabbit
  • Storage Buffer: PBS
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Specifikationer
Användningsområden ELISA, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassificering Polyclonal
Konjugera Alexa Fluor 488
Formulering Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 23% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
Värd art Donkey
Reningsmetod Affinity purification Immunogen
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Secondary
Förpackning Vial
Testspecificitet This product reacts with Rabbit.
Målarter Rabbit
Produkttyp Polyclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Frakt skick Blue Ice
Reaktivitet förkortad Rb
Validerad ansökan förkortad ELISA, IHC-Fr, IHC-P, Flow Cyt, ICC/IF