Läs mer
Abcam Donkey Anti-Rabbit IgG H&L (Alkaline Phosphatase), 1 mg
Produktkod. 32116472 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
32116472 1 mg
1 options
Produktkod. 32116472 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab970611mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Donkey Polyclonal secondary antibody, suitable for ICC, ELISA, IHC-P, WB.
  • Host Species: Donkey
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: ICC, ELISA, IHC-P, WB
  • Form: Liquid
Specifikationer
Användningsområden Immunocytochemistry, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Värd art Donkey
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Secondary
Förpackning Vial
Målarter Non-species specific
Produkttyp Polyclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Frakt skick Blue Ice
Validerad ansökan förkortad ICC, ELISA, IHC-P, WB