Läs mer
Abcam Donkey Anti-Rabbit IgG H&L (HRP), 1 mg
Produktkod. 32110808 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
32110808 1 mg
1 options
Produktkod. 32110808 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab970641mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Donkey Polyclonal secondary antibody, suitable for ICC, ELISA, IHC-P, WB, with 32 citations.
  • Host Species: Donkey
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: ICC, ELISA, IHC-P, WB
  • Species Reactivity: Rabbit
  • Storage Buffer: pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.05% CMIT/MIT based preservative, Constituents: 0.2% BSA
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Specifikationer
Användningsområden Immunocytochemistry, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera HRP
Formulering pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.05% CMIT/MIT based preservative, Constituents: 0.2% BSA
Värd art Donkey
Reningsmetod Affinity purification Immunogen
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Secondary
Förpackning Vial
Testspecificitet This product reacts with Rabbit.
Målarter Rabbit
Produkttyp Polyclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Frakt skick Blue Ice
Reaktivitet förkortad Rb
Validerad ansökan förkortad ICC, ELISA, IHC-P, WB