Läs mer
Abcam Donkey Anti-Rabbit IgG H&L (HRP), 500 ug
Produktkod. 32108603 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
500 μg
Produktkod. Kvantitet
32108603 500 μg
1 options
Produktkod. 32108603 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab205722500ug
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Donkey Polyclonal secondary antibody, suitable for ELISA, IP, WB, IHC-P, with 33 citations.
  • Host Species: Donkey
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: ELISA, IP, WB, IHC-P
  • Species Reactivity: Rabbit
  • Storage Buffer: pH: 7.4, Preservative: 0.1% Proclin 300 Solution, Constituents: PBS, 30% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Specifications
Användningsområden ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera HRP
Formulering pH: 7.4, Preservative: 0.1% Proclin 300 Solution, Constituents: PBS, 30% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
Värd art Donkey
Reningsmetod Affinity purification Immunogen
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Secondary
Förpackning Vial
Testspecificitet This product reacts with Rabbit.
Målarter Rabbit
Produkttyp Polyclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Frakt skick Blue Ice
Reaktivitet förkortad Rb
Validerad ansökan förkortad ELISA, IP, WB, IHC-P