Läs mer
Abcam Donkey Anti-Rat IgG H&L (Alexa Fluor™ 555) preadsorbed, 500 ug
Produktkod. 32119396 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
500 μg
Produktkod. Kvantitet
32119396 500 μg
1 options
Produktkod. 32119396 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab150154500ug
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Donkey Anti-Rat IgG H&L (Alexa Fluor 555) preadsorbed
  • Host Species: Donkey
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: ELISA, Flow Cyt, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P
  • Species Reactivity: Rat
  • Storage Buffer: PBS
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Specifikationer
Användningsområden Immunohistochemistry (Frozen), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry, ELISA
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Formulering Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 23% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
Värd art Donkey
Reningsmetod Affinity purification Immunogen
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Secondary
Förpackning Vial
Testspecificitet This product reacts with Rat.
Målarter Rat
Produkttyp Polyclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Frakt skick Blue Ice
Reaktivitet förkortad Rt
Validerad ansökan förkortad IHC-Fr, ICC/IF, IHC-P, Flow Cyt, ELISA