Läs mer
Abcam Feline Cytokine Antibody Array (10 Targets) - Quantitative, 8 Tests
Handla allt Abcam ProdukterBeskrivning
- Species Reactivity: Cat
Specifikationer
Specifikationer
| Konjugera | Unconjugated |
| Gensymboler | IFNG |
| Kvantitet | 8 Tests |
| Regulatorisk status | RUO |
| Hela molekylen | Yes |
| Primär eller sekundär | Secondary |
| Testspecificitet | This product reacts with Cat. |
| Målarter | Feline |
| Produkttyp | Secondary Antibody |
| Detektionsmetod | Fluorescent |
| Visa mer |