Läs mer
Abcam Goat F(ab) Anti-Rat IgG H&L (HRP), 500 ug
Produktkod. 32111154 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
500 μg
Produktkod. Kvantitet
32111154 500 μg
1 options
Produktkod. 32111154 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab7177500ug
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Goat F(ab) Anti-Rat IgG H&L (HRP)
  • Host Species: Goat
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: Dot, ELISA, EM, ICC/IF, IHC, WB
  • Species Reactivity: Rat
  • Storage Buffer: BSA, Potassium phosphate, Sodium chloride
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification
Specifikationer
Användningsområden Dot Blot, ELISA, Electron Microscopy, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera HRP
Formulering Preservative: 0.01% Gentamicin sulphate, Constituents: 1% BSA, 0.88% Sodium chloride, 0.424% Potassium phosphate solution
Värd art Goat
Reningsmetod Affinity purification
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Secondary
Förpackning Vial
Testspecificitet This product reacts with Rat.
Målarter Rat
Produkttyp Polyclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Värd förkortning Gt
Frakt skick Blue Ice
Reaktivitet förkortad Rt
Validerad ansökan förkortad Dot, ELISA, EM, ICC/IF, IHC, WB