Läs mer
Abcam Heptadecanoic acid (Margaric acid), Long chain saturated fatty acid, 1 g
Produktkod. 32108730 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32108730 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab1438711g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-10-2026
Antibody.
  • Storage Buffer: Constituents: 100% Heptadecanoic acid
Specifikationer
Formulering Constituents: 100% Heptadecanoic acid