Beskrivning
- Applications: ELISA
- Species Reactivity: Human
Specifikationer
Specifikationer
| Användningsområden | ELISA |
| Konjugera | Unconjugated |
| Gensymboler | AGRN |
| Kvantitet | 5 x 96 Tests |
| Regulatorisk status | RUO |
| Hela molekylen | Yes |
| Primär eller sekundär | Secondary |
| Testspecificitet | This product reacts with Human. |
| Målarter | Human |
| Produkttyp | Secondary Antibody |
| Visa mer |